Sicherheits-Halbstiefel, Slipper, Steelite™ MICROFIBRE, FW83
Lieferant: Portwest
FW83BKR47 FW83BKR38 FW83BKR39 FW83BKR37 FW83BKR36 FW83BKR41 FW83BKR42 FW83BKR43 FW83BKR35 FW83BKR40 FW83BKR44 FW83BKR45 FW83BKR46 FW83BKR48
PRTWFW83BKR47EA 67.1 CHF
PRTWFW83BKR47 PRTWFW83BKR38 PRTWFW83BKR39 PRTWFW83BKR37 PRTWFW83BKR36 PRTWFW83BKR41 PRTWFW83BKR42 PRTWFW83BKR43 PRTWFW83BKR35 PRTWFW83BKR40 PRTWFW83BKR44 PRTWFW83BKR45 PRTWFW83BKR46 PRTWFW83BKR48
Sicherheits-Halbstiefel, Slipper, Steelite™ MICROFIBRE, FW83
Schuhe und Stiefel
Antistatische Laborschuhe hergestellt aus qualitativ hochwertiger, wasserabweisender Mikrofaser, mit gepolsterten Laschen sowie öl- und hitzebeständiger (200 °C) Einzeldichte-PU-Laufsohle. Für die Verwendung in Reinräumen, der medizinischen oder lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet.
  • Gepolsterte Laschen bieten den ganzen Tag lang Komfort
  • Stoßdämpfender Fersenbereich
  • Maschinenwaschbar bei 30 °C
  • Selbstreinigende Sohle zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Diese Schuhe verwenden keine tierischen ProdukteMore Product Information