Karabiner aus Aluminium mit Drehverschluss, FP32
Lieferant: Portwest
FP32SIR
PRTWFP32SIREA 29.3 CHF
PRTWFP32SIR
Karabiner aus Aluminium mit Drehverschluss, FP32
Fallschutz Karabiner
Dieser leichte Twist-Lock-Karabiner verfügt über einen 20-mm-Schnappverschluss zum Befestigen eines Verbindungsgeräts wie eines Absturzsicherungsseils an einem Anschlagpunkt. Bruchlast: 23 kN.
  • Aluminium
  • Maximale Nennlast 100 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab dem auf dem Produktetikett angegebenen Herstellungsdatum
Sortiment an Absturzsicherungsausrüstung zur Verwendung mit unserer anderen Absturzsicherungsausrüstung.
Die Höhensicherung dient dazu, den mit Stürzen aus der Höhe verbundenen Risiken vorzubeugen, die Aufprallkraft zu reduzieren,More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable