Vollblut von Menschen
Lieferant: PROVITRO
11191101009 11191101018 11191101027 11191101036 11191101045 11191101054 11191101063 11191101072 11191101081 11191101090 11191101108 11191101180 11191101270 11191101360 11191101450 11191101486
PRTV11191101009EA 180 CHF
PRTV11191101009 PRTV11191101018 PRTV11191101027 PRTV11191101036 PRTV11191101045 PRTV11191101054 PRTV11191101063 PRTV11191101072 PRTV11191101081 PRTV11191101090 PRTV11191101108 PRTV11191101180 PRTV11191101270 PRTV11191101360 PRTV11191101450 PRTV11191101486
Vollblut von Menschen
Blut
Diese Vollblut-Produkte sind eine vielseitige Ressource und bieten eine reine Darstellung des peripheren Blutes, die sich ideal für eine breite Palette von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eignet. Das Vollblut wird gesunden Spendern entnommen und bietet verschiedene Konservierungsoptionen, um spezifischen Forschungsanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus können auf Anfrage prospektive Blutprobenentnahmen von Personen mit bestimmten Erkrankungen arrangiert werden.
  • Flexible Produktlinie für Projekte mit unterschiedlichem Umfang und
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable