Garderobe für lange Overalls
Lieferant: Palbam
GR08CMP GR16CMP GR24CMP GR32CMP GR40CMP GR24CMP-C GR08CMP-C GR16CMP-C GR16CMP-1750MM
134-0490EA 2970 CHF
134-0490 134-0491 134-0492 134-0493 134-0494 PALBGR24CMP-C PALBGR08CMP-C PALBGR16CMP-C PALBGR16CMP-1750MM
Garderobe für lange Overalls
Möbel Kleiderständer
Garderobe aus Edelstahl 304L, elektrolytisch poliert
  • Einzigartige Garderobenkonstruktion hält jeden Kleiderbügel im gleichen Winkel und Abstand, wodurch ein einheitliches ordentliches Erscheinungsbild und eine ausreichende Laminarströmung gewährleistet wird
  • Optionale Spiegel (separat erhältlich) können an den Seitenteilen angebracht werden, um die Ästhetik und Funktionalität aufzuwerten
  • Jede Garderobe wird mit Kleiderbügeln , Zahlenetiketten und Nivellierfüßen mit integrierten Abdeckungen geliefert
  • Kleiderbügel: Nicht verformbar dank der
More Product Information