PIG® Wannenskimmer
Lieferant: NEW PIG
SKM403 SKM404
NEWPSKM403EA 274 CHF
NEWPSKM403 NEWPSKM404
PIG® Wannenskimmer
Absorptionsmaterial
PIG® Wannenskimmer sind eine einfache Lösung, um Wannen, Tanks und Bilgen ölfrei zu halten.
  • Tauchen Sie diesen schwimmenden Skimmer einfach in jede wasserbasierte Flüssigkeit, um Öle ohne das Wasser zu absorbieren
  • Geeignet um unerwünschte ölbasierte Flüssigkeiten aufzusammeln die in Wannen, Tanks und Bilgen auftreten können
  • Zur leichteren Verwendung und Entfernung kann eine Polypropylenschlaufe (nicht im Lieferumfang enthalten) an dem Seil befestigt werden.
  • Absorbiert und speichert Öle und Flüssigkeiten auf Ölbasis - einschließlich Schmier- und Kraftstoffe
More Product Information