Becher, hohe Form
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0731-51-00150
NEUB0731-51-00150EA 60.5 CHF
NEUB0731-51-00150
Becher, hohe Form
Becher
Borosilikatglas, Qualität 3.3.
  • Bördelrand mit Ausguss
  • Feuerfest