Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss für Befüllung und Entnahme, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CE-N7Z1PI-EP CE-N7M16PI-EP CE-N7Z2PI-EP CE-N7Z4PI-EP CE-N7Z8PI-EP CEN-N7M32PI-EP
NALGCE-N7Z1PI-EPEA 0 CHF
NALGCE-N7Z1PI-EP NALGCE-N7M16PI-EP NALGCE-N7Z2PI-EP NALGCE-N7Z4PI-EP NALGCE-N7Z8PI-EP NALGCEN-N7M32PI-EP
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss für Befüllung und Entnahme, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
Bei diesen Flaschen handelt es sich um Allzweckflaschen mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten im Labor und unterwegs. Durch die weite Öffnung lassen sich diese Flaschen leicht befüllen.
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen oder Alkoholen
  • Auslaufsicherheit
  • Geeignet für den Einsatz im Gefrierschrank bis –100 °C oder für den Transport von Flüssigkeiten.
Verschlüsse ohne Dichtung bieten den ultimativen auslaufsicheren Schutz ohne Dichtungen, die Knicken können, undicht werden oder Ihre Reagenzien verunreinigen können.