Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss für Befüllung und Entnahme, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CE-N7Z1PI-EP CE-N7M16PI-EP CE-N7Z2PI-EP CE-N7Z4PI-EP CE-N7Z8PI-EP CEN-N7M32PI-EP
NALGCE-N7Z1PI-EPEA 0 CHF
NALGCE-N7Z1PI-EP NALGCE-N7M16PI-EP NALGCE-N7Z2PI-EP NALGCE-N7Z4PI-EP NALGCE-N7Z8PI-EP NALGCEN-N7M32PI-EP
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss für Befüllung und Entnahme, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
Bei diesen Flaschen handelt es sich um Allzweckflaschen mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten im Labor und unterwegs. Durch die weite Öffnung lassen sich diese Flaschen leicht befüllen.
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen oder Alkoholen
  • Auslaufsicherheit
  • Geeignet für den Einsatz im Gefrierschrank bis –100 °C oder für den Transport von Flüssigkeiten.
Verschlüsse ohne Dichtung bieten den ultimativen auslaufsicheren Schutz ohne Dichtungen, die Knicken können, undicht werden oder Ihre Reagenzien verunreinigen können.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement