Flaschenträger, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
6565-0001
NALG6565-0001EA 514 CHF
NALG6565-0001
Flaschenträger, Nalgene®
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Diese Flaschenträger sind vielseitig, langlebig und leicht, mit Unterteilungen und Montageanleitung auf jedem Behälter aufgedruckt.
HDPE, blau.
  • Tragfähigkeit bis zu 12,7 kg
  • Flach lagerbar und einfach zu montieren
  • Träger ist nicht autoklavierbar