Ballonflaschen, Enghals, Einweg, HDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
342289-0050 342289-0075
215-1182EA 1650 CHF
215-1182 NALG342289-0075
Ballonflaschen, Enghals, Einweg, HDPE, Nalgene®
Flaschen Ballons
HDPE, translucent with white PP closure.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from –100 to +120 °C
  • Complies with the requirements of USP class VI, non cytotoxic
Sicherer als Glas. Ideal zur Aufbewahrung steriler Flüssigkeiten und pharmazeutischer/biotechnologischer Produkte. Leichtes Befüllen und Entleeren durch besonders weiten Hals.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung NAR Certificate of Retirement