Medienflaschen, quadratisch, braun, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
322021-0125 322021-0030 322021-0060
NALG322021-0125EA 290 CHF
NALG322021-0125 NALG322021-0030 NALG322021-0060
Medienflaschen, quadratisch, braun, mit Schraubverschluss, Nalgene®
Flaschen Zellkulturflaschen
PETG, braun, durchscheinend, mit HDPE Schraubverschluss.
  • Unsteril
  • Nicht pyrogen
  • Nicht zytotoxisch
Ideal für die Lagerung und den Versand lichtempfindlicher, flüssiger Medien, Puffer und Seren. Die dickwandige Flasche bietet eine hervorragende Gasbarriere; verfügt über eingegossene Graduierungen, einen tropfsicheren Hals und einen eingeformten Halsring.
Heavy-walled, shatter resistant and durable, space-saving square design, molded in graduations, nonsterile, non-pyrogenic, non-cytotoxic, leakproof, with drip-proof neck finish and molded-in neckMore Product Information