Rapid Transfer Buffer, 10X
Lieferant: VWR Chemicals
N789-4LEA 1450 CHF
N789-4L
Rapid Transfer Buffer, 10X
Puffer Elektrophorese-Puffer Transferpuffer
Der Rapid Transfer Buffer ist ein einfaches Einzelkomponentensystem zur schnellen und effizienten Übertragung von Proteinen aus SDS-PAGE-Gelen auf Membrane für Western-Blot-Anwendungen. Die Übertragung ist mithilfe eines standardmäßigen halbtrockenen oder nassen Transferapparats nach je 10 oder 20 Minuten abgeschlossen.
  • Nutzt standardmäßige Transferausrüstung
  • Ungefährliche Formulierung
  • Transferiert PVDF und Nitrozellulose aus mehreren Gelarten
Der Rapid Transfer Buffer ist eine Methanol-freie ungefährliche Zusammensetzung, welche mit PVDF- und Nitrozellulosemembranen kompatibel ist. Die Transferwirkung entspricht der eines Triglycin-Methanol-Transferpuffers.