VWR®, Agarose RA™
Lieferant: VWR Chemicals
N605-100GEA 351 CHF
N605-100G N605-1KG N605-250G N605-500G
VWR®, Agarose RA™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Agarose RA™ ist eine Agarose für allgemeine Anwendungen, die gute Separationsergebnisse liefert und zugleich kostengünstig ist. Sie wurde speziell für schnelle Überprüfungen von PCR-Produkten, Plasmid-Präparaten, Screening und Klonierung entwickelt.
  • Ideale Agarose bei hohem Durchsatz
  • Hohe Auflösung
  • Einfache Zubereitung
  • Hervorragende Sensitivität
Agarose™ RA bietet eine hohe Auflösung, einfache Zubereitung, niedrige EEO und ausgezeichnete Sensitivität mit niedrigem Hintergrund. Für Rückgewinnung- und Blotting-Anwendungen wird Agarose I empfohlen.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable