Methyl-6-brom-2-naphthoat
Lieferant: Molekula
Synonyms: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
M34783101
MOLEM34783101EA 0 CHF
MOLEM34783101
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Formel: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265,11 g/mol
MDL Number: MFCD00100408
CAS-Nummer: 33626-98-1