Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Lieferant: Molekula
Synonyms: Benzo-15-crown-5
M22590378
MOLEM22590378EA 0 CHF
MOLEM22590378
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel: C₁₄H₂₀O₅
MDL Number: MFCD00005945
CAS-Nummer: 14098-44-3
EINECS: 237-947-6