Natriumperiodat

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyms: Sodium metaperiodate

61500407-100G
MOLE61500407-100GEA 0 CHF
MOLE61500407-100G
Natriumperiodat
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
MW: 213.89 g/mol
Siedepunkt: 300
Melting Pt: 175
Dichte: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08714

Order Now

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR