Strontiumnitrat

Lieferant: Molekula
Achtung

42799711-1KG
MOLE42799711-1KGEA 0 CHF
MOLE42799711-1KG
Strontiumnitrat
Strontium nitrate
Formel: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645
Melting Pt: 570
Dichte: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR