4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: Molekula
Synonyms: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
20263504-1G
MOLE20263504-1GEA 0 CHF
MOLE20263504-1G
4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
MDL Number: MFCD00038015
CAS-Nummer: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3