Cyclobutanon
Lieferant: Molekula
16515758-5G
MOLE16515758-5GEA 0 CHF
MOLE16515758-5G
Cyclobutanon
Cyclobutanone
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001332
CAS-Nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II