Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Lieferant: 3M MEDICAL
M1322-24 M1322-18 1322-12
489-0107EA 38.1 CHF
489-0107 817-0118 MMME1322-12
Bleifreies Comply™ Dampf-Indikatorband
Sterilisationsindikatoren
Versiegelt Verpackungen sicher und gibt eine sichtbare Bestätigung, dass die Verpackung dem Dampfsterilisationsprozess ausgesetzt wurde.
  • Nicht aus Naturkautschuk-Latex hergestellt
  • Zuverlässiges, hochwertiges Klebemittel
  • Kein schädlicher Abfall durch die Verwendung von bleifreier Tinte
  • Dehnbare Rückseite minimiert das Ablösen des Bandes während der Sterilisation
  • Kann beschriftet oder mit vorgedruckten Etiketten versehen werden
Comply™ Indikatorbänder versiegeln Verpackung sicher und ermöglichen es gleichzeitig den ZSVA- und OP-Mitarbeitern auf denMore Product Information