Schutzbrillen für Helme, 3M™ Helmet Integrated Eyewear
Lieferant: 3M
V6B
MMMAV6BEA 35.6 CHF
MMMAV6B
Schutzbrillen für Helme, 3M™ Helmet Integrated Eyewear
Schutzbrillen
3M™ Integrated Eyewear V6B have a clear lens and are easy to attach to the headband of 3M™ Safety helmets. The unique design allows the glasses to slide easily between the helmet shell and headband.
  • Brillen lassen sich zum Schutz der Augen einfach am Stirnband von 3M™ Sicherheitshelmen befestigen
  • Passen sich eng an die Wangen des Trägers an und bieten hervorragenden Schutz vor Partikeln und Staub
  • Langlebige Linsenbeschichtung hilft, physikalische und chemische Schäden zu minimieren
  • Einfach einzustellen für eine gute Passform
Zertifizierungen: EN 166; (EN 172)