Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Lieferant: 3M
TR619E TR602E TR6130E TR6600 TR-6580E TR-6710E TR-6310E TR-6110E TR-6820E
111-2220EA 3690 CHF
111-2220 111-2218 111-2219 111-2222 111-2129 111-2550 MMMATR-6310E MMMATR-6110E 111-2130
Gebläseatemschutzsystem (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Die Gebläseeinheit Versaflo™ Turbo TR-600 ist ein am Gürtel befestigtes Luftreinigungsgerät. In Kombination mit einem der durch 3M zugelassenen Kopfteile bildet es ein Gebläse-Atemschutzsystem gegen Partikel, unangenehme Gerüche (wo zutreffend) sowie Gase und Dämpfe.
  • Drei frei wählbare Durchflussmengen für maximalen Komfort
  • Kontrollierter Luftstrom sorgt für konstante Luftzufuhr auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung
  • Display zeigt den Batterieladestatus an
  • Turbo muss nicht vom Benutzer kalibriert werden
  • Akustischer, optischer und