Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, FDA-konform Viton®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX97628-18EA 196 CHF
MFLX97628-18 MFLX97628-22 MFLX97628-24 MFLX97628-26 MFLX97628-28 MFLX97628-30 MFLX97628-32 MFLX97628-34 MFLX97628-36 MFLX97628-38 MFLX97628-40 MFLX97628-42 MFLX97628-44 MFLX97628-46 MFLX97628-48 MFLX96428-26 MFLX96428-42 MFLX96428-48 MFLX96428-34
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, FDA-konform Viton®, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Anwendungen: Säure- undMore Product Information