Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Tygon® LMT-55, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX97619-09EA 108 CHF
MFLX97619-09 MFLX97619-10 MFLX97619-12 MFLX97619-14 MFLX97619-16 MFLX97619-18 MFLX97619-19 MFLX97619-22 MFLX97619-24 MFLX97619-26 MFLX97619-27 MFLX97619-28 MFLX97619-29 MFLX97619-30 MFLX97619-31 MFLX97619-32 MFLX97619-34 MFLX97619-36 MFLX97619-38 MFLX97619-39 MFLX97619-40 MFLX97619-42 MFLX97619-44 MFLX97619-46 MFLX97619-48 MFLX97619-49
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Tygon® LMT-55, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zuMore Product Information