Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Versilon™ 2001, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06518-04EA 124 CHF
MFLX06518-04 MFLX96467-14 MFLX96467-28 MFLX96467-36 MFLX96467-42 MFLX96467-48 MFLX96467-22
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Versilon™ 2001, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kompatibel mit aggressiven Chemikalien – sogar MEK!
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Hervorragende chemische Beständigkeit —
More Product Information