Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96420-26EA 493 CHF
MFLX96420-26 MFLX96420-73 MFLX96420-82
Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln und der Kontamination.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
More Product Information