Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96420-15EA 336 CHF
MFLX96420-15 MFLX96420-24 MFLX96420-35 MFLX96420-36
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die ultraglatte Innenseite minimiert den Einschluss von Partikeln.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche