Masterflex® L/S® aufgerollter Pumpenschlauch, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96403-13EA 1600 CHF
MFLX96403-13 MFLX96403-14 MFLX96403-15 MFLX96403-16 MFLX96403-17 MFLX96403-18 MFLX96403-24 MFLX96403-25 MFLX96403-35 MFLX96403-36
Masterflex® L/S® aufgerollter Pumpenschlauch, platingehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Ausgezeichnete Biokompatibilität, die mehrere Klassifizierungen erfüllt.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen sind für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
More Product Information