Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96328-14EA 161 CHF
MFLX96328-14 MFLX96328-18 MFLX96328-24 MFLX96328-26 MFLX96328-30 MFLX96328-34 MFLX96328-36 MFLX96328-42 MFLX96328-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 3-Stopp-Microbore, Chem-Durance® Bio, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Lange Haltbarkeit - Hervorragende