Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, PharMed® BPT, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX95723-10EA 138 CHF
MFLX95723-10 MFLX95723-12 MFLX95723-14 MFLX95723-18 MFLX95723-22 MFLX95723-24 MFLX95723-26 MFLX95723-28 MFLX95723-30 MFLX95723-32 MFLX95723-34 MFLX95723-36 MFLX95723-38 MFLX95723-40 MFLX95723-42 MFLX95723-44 MFLX95723-46 MFLX95723-48
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp-Microbore, PharMed® BPT, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen entwickelt.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Um Ihr Ismatec®-PumpensystemMore Product Information