Masterflex® Transferschlauch, Norprene® Druck, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
95715-00
MFLX95715-00EA 461 CHF
MFLX95715-00
Masterflex® Transferschlauch, Norprene® Druck, Avantor®
Schläuche Transferschlauch
Flexible auch bei extremen Temperaturen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Ideal für den Chemikalientransfer, die Abgabe von Pestiziden/Düngemitteln, Wasserzuleitungen, Lebensmittel-/Milchverarbeitung und Wasseraufbereitungsleitungen. Das RohrMore Product Information