Masterflex® Ismatec® Hochleistungs-Kolbenpumpenantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78020-30EA 5490 CHF
MFLX78020-30
Masterflex® Ismatec® Hochleistungs-Kolbenpumpenantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antrieb für Kolbenpumpen
Erzielen Sie Hochdruckleistungen, eine präzise Dosierung und hervorragende Wiederholbarkeit—alles mit nur einer Pumpe.
  • IP65-geschützte Pumpe, ideal für Dosierung, Abfüllung und Chargenprogrammierung
  • Steuerung der Geschwindigkeit, Start/Stopp des Flusses oder Änderung der Fließrichtung manuell oder per Fernsteuerung über ein analoges Eingangssignal oder eine RS-232-Schnittstelle
  • Antriebe bieten sechs Dosiermodi - Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit, Volumen in Schritten, Zeit, intermittierend in Zeit oder Volumen, tropffrei oder Ventilbetrieb
  • Die
More Product Information