Masterflex® Ismatec® Reglo Digitale Kolbenpumpensysteme mit MasterflexLive®, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78018-61-CHEA 5040 CHF
MFLX78018-61-CH MFLX78018-62-CH MFLX78018-64-CH MFLX78018-65-CH MFLX78018-66-CH MFLX78018-63 MFLX78018-63-AU MFLX78018-63-CH MFLX78018-63-DK MFLX78018-63-EU MFLX78018-63-IN MFLX78018-63-IT MFLX78018-63-UK
Masterflex® Ismatec® Reglo Digitale Kolbenpumpensysteme mit MasterflexLive®, Avantor®
Pumpen Kolbenpumpen
Erreichen Sie hohen Druck, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit—mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
  • MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen
  • Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • 5“ (12,7 cm) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit scharfer Auflösung und weitem Sichtwinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
  • Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und terminierte Abgabe—Chargensteuerung und Intervall-
More Product Information