Masterflex® Ismatec® Reglo Digitale Mehrkanalpumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX78018-10-CHEA 3990 CHF
MFLX78018-10-CH MFLX78018-12-CH MFLX78018-14-CH MFLX78018-20-CH MFLX78018-22-CH MFLX78018-24-CH
Masterflex® Ismatec® Reglo Digitale Mehrkanalpumpen, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Vielseitige Mehrkanalpumpen für genaue Flüssigkeitszufuhr mit geringer Strömung – mit einer intuitiven Touchscreen-Schnittstelle.
  • Kompakte Tischpumpen optimieren die Benutzerfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • 12,7 cm (5") kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen zum Schalten in gleicher Ebene für einen klaren, weiten Sichtwinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Bildschirm oder analoge Fernsteuerung
  • Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und zeitliche Abgabe - Chargensteuerung und Intervall-/Aus-Zeit in Volumen- und Zeitmodus
  • Mit der Pumpe können Sie
More Product Information