Masterflex® L/S® MasterSense™ Füll/Finish Pumpensystem mit Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77976-40-CHEA 17970 CHF
MFLX77976-40-CH MFLX77976-42-CH
Masterflex® L/S® MasterSense™ Füll/Finish Pumpensystem mit Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Ein hochpräzises Tischpumpensystem für Dosier-, Abgabe- und Füll-/Finishanwendungen.
  • Versetzte Rollen und Planetengetriebe sorgen für Dosiergenauigkeit (±0,5 %), geringe Pulsation und lange Schlauchlebensdauer
  • Masterflex-Doppel-Y-Schlauchsätze sorgen für ordnungsgemäßen Halt, Wiederholbarkeit und Genauigkeit
  • 250 U/min maximale Geschwindigkeit; Dosiervolumina von <0,5 bis >500 ml
  • Schlauchschondend – Planetenantriebsrollen reduzieren den Widerstand am Schlauch, eine längere Lebensdauer des Schlauchs und ein geringeres Risiko eines vorzeitigen
More Product Information