Masterflex® I/P® MasterSense®-Prozesspumpen mit I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77966-20EA 15320 CHF
MFLX77966-20 MFLX77966-22 MFLX77966-30 MFLX77966-32 MFLX77966-20-EU MFLX77966-22-EU MFLX77966-30-EU MFLX77966-32-EU MFLX77966-20-CH MFLX77966-22-CH MFLX77966-30-CH MFLX77966-32-CH
Masterflex® I/P® MasterSense®-Prozesspumpen mit I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf
Pumpen Peristaltikpumpen
Vielseitige Pumpen für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung. Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM und ist an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen anpassbar. Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 - IP 66 und NEMA 4X-zertifiziert für Waschvorgänge.
  • Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf bietet die beste Kombination aus Druck- und Durchflussleistung
  • 7“Kapazitiver
More Product Information