Masterflex® L/S® Modulares Präzisionspumpensystem mit variabler Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77913-60-CHEA 3000 CHF
MFLX77913-60-CH MFLX77913-70-CH MFLX77913-80-CH
Masterflex® L/S® Modulares Präzisionspumpensystem mit variabler Drehzahl, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Sie können ihn dort platzieren, wo es für Sie praktisch ist. Ideal bei begrenztem Platz, für Hauben oder für Isolationskammern.
  • Flussrate 0,06 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt Antriebe der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an—Bestätigen Sie die Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in jede Richtung
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • Wählen Sie zwischen Tischsteuerung
More Product Information