Masterflex® L/S® für Easy-Load®-II-Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77200-30EA 866 CHF
MFLX77200-30 MFLX77200-50 MFLX77200-60 MFLX77201-60
Masterflex® L/S® für Easy-Load®-II-Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Automatische Schlauchrückhaltung hält die Schläuche ohne manuelle Einwirkung sicher in Position—Schlauch einfach anbringen und die Pumpe starten.
  • Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
  • Rotor mit vier Rollen verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Pulsation
  • Modell mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich - zum direkten Anschluss an mit Sensoren ausgestattete Antriebe
  • Stapelbarer Pumpenkopf eignet sich für