Masterflex® Industrielle Zahnradpumpenköpfe in Blockbauweise, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
70738-02 70738-14 70738-00 70738-04 70738-12
MFLX70738-02EA 437 CHF
MFLX70738-02 MFLX70738-14 MFLX70738-00 MFLX70738-04 MFLX70738-12
Masterflex® Industrielle Zahnradpumpenköpfe in Blockbauweise, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Zahnradpumpenköpfe
Die robuste, korrosionsbeständige Bronzekonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Einfache Montage an NEMA- und IEC-Motorrahmen
Diese Zahnradpumpenköpfe eignen sich für alle Flüssigkeiten, die mit Bronze kompatibel sind – die häufigsten Flüssigkeiten sind Wasser, Öl und milde Chemikalien (pH-Wert von 4 bis 11).
Wählen Sie einen Zahnradpumpenkopf zur Montage an Ihrem eigenen Motor (separate Adapter für NEMA- oder IEC-Motoren sind unterhalb erhältlich) oder wählen Sie ein komplettes System, bei dem der Pumpenkopf bequem an einem Standard-TEFC-Motor (More Product Information