Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Y-Stück, PVDF, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40615-89 40615-92 40615-96
MFLX30614-04EA 41.2 CHF
MFLX30614-04 MFLX40615-89 MFLX40615-92 MFLX40615-96 MFLX40615-87 MFLX40615-88 MFLX40615-91 MFLX40615-93 MFLX40615-94 MFLX40615-95 MFLX40615-97
Masterflex® Verschraubungen, Schlauchnippel, Y-Stück, PVDF, Avantor®
Fittings und Verbinder
Sorgt jederzeit für einen dichten Verschluss.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen
More Product Information