Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (PVDF), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40614-59 40614-67
MFLX30616-12EA 29.8 CHF
MFLX30616-12 MFLX30703-49 MFLX30703-55 MFLX30703-56 MFLX40703-41 MFLX40614-59 MFLX40614-67 MFLX40614-51 MFLX40614-53 MFLX40614-56 MFLX40614-52 MFLX40614-55 MFLX40614-57 MFLX40614-58 MFLX40614-60 MFLX40614-61 MFLX40614-62 MFLX40614-65 MFLX40614-66 MFLX40614-68 MFLX40614-69 MFLX40614-70 MFLX40614-71 MFLX40614-72 MFLX40614-73 MFLX40614-74 MFLX40614-75 MFLX40614-76 MFLX40614-77 MFLX40614-78 MFLX40614-63
Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (PVDF), Avantor®
Fittings und Verbinder
Am besten für Niederdruckanwendungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen
More Product Information