Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (Polypropylen), Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30616-51EA 30.9 CHF
MFLX30616-51 MFLX30616-63 MFLX30616-67 MFLX30616-71 MFLX30616-75 MFLX30705-12 MFLX40610-07 MFLX40610-08 MFLX40610-09 MFLX40610-10 MFLX40610-11 MFLX40610-12 MFLX40610-13 MFLX40610-14 MFLX40610-15 MFLX40610-16 MFLX40610-17 MFLX40610-18 MFLX40610-19 MFLX40610-20 MFLX40610-22 MFLX40622-19 MFLX40622-26 MFLX40622-32 MFLX40626-26 MFLX40626-32 MFLX40640-08 MFLX40640-09 MFLX40640-10 MFLX40640-12 MFLX40640-13 MFLX40640-18 MFLX40640-20 MFLX40920-23 MFLX41518-34 MFLX41518-36 MFLX40616-43 MFLX40616-47 MFLX50621-95 MFLX50622-21 MFLX50622-23 MFLX50626-21 MFLX50626-23 MFLX30705-11 MFLX40610-21 MFLX40640-11 MFLX40640-15 MFLX40640-16 MFLX40640-17 MFLX40640-21 MFLX50625-95
Masterflex® Reduzieranschlüsse, Schlauchnippel, Gerade, (Polypropylen), Avantor®
Fittings und Verbinder
Am besten für Niederdruckanwendungen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen
More Product Information