Masterflex® Luer mit Innenkegel auf Schlauchnippel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX40314-00EA 13.1 CHF
MFLX40314-00 MFLX40314-01 MFLX40314-02 MFLX40314-03 MFLX40314-04 MFLX40314-05 MFLX40314-06 MFLX40314-07 MFLX40314-08 MFLX40314-09 MFLX40314-10 MFLX40314-11 MFLX40314-12 MFLX40314-13 MFLX40314-14 MFLX40314-15 MFLX40314-16 MFLX40314-17 MFLX40314-18 MFLX40314-19 MFLX40314-20 MFLX40314-21 MFLX40314-22 MFLX40314-23 MFLX40314-24 MFLX40314-25 MFLX40314-26 MFLX40314-27 MFLX40314-28 MFLX40314-29 MFLX40314-30
Masterflex® Luer mit Innenkegel auf Schlauchnippel, Avantor®
Fittings und Verbinder
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden
Diese Fittings werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 in einer ISO 9001-Anlage hergestellt; unter Verwendung einesMore Product Information