Masterflex® Einmal verwendbare Ultraschall-Flusssensoren, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX33501-16EA 8940 CHF
MFLX33501-16 MFLX33501-17 MFLX33501-36 MFLX33501-73 MFLX33501-82 MFLX33501-15 MFLX33501-24 MFLX33501-25 MFLX33501-91
Masterflex® Einmal verwendbare Ultraschall-Flusssensoren, Avantor®
Fluidsensoren
Erhalten Sie genaue Durchfluss-Messwerte, ohne neue Materialien in den Flussweg einzuführen.
  • Nichtinvasive Konstruktion verhindert den Kontakt mit Arbeitsflüssigkeiten
  • Ideal für strikte Hygienestandards geeignet
  • Überwachen Sie konstant die Peristaltik-Pumpenflussraten und senden Sie die Daten direkt an Ihren Computer
  • Der kompakte Sensorkörper aus Aluminium klemmt sich um den Schlauch herum
  • Integrierte Elektronik – es benötigt keine externe Elektronikplatine
  • Speziell zur Verwendung mit platingehärteten Masterflex L/S® und I/P® Silikonschläuchen kalibriert
More Product Information