Masterflex® Turbo-Prop Offenkanal-Durchflussmesser für Wasser, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32922-01
MFLX32922-02EA 1970 CHF
MFLX32922-02 MFLX32922-01
Masterflex® Turbo-Prop Offenkanal-Durchflussmesser für Wasser, Avantor®
Durchflussmesser
Genaues Messen der Wassergeschwindigkeit in offenen Kanälen und teilweise gefüllten Rohren.
  • Digitale LCD-Anzeigen in ft/Sek. oder m/Sek
  • Zeichnet 30 Datensätze zur späteren Analyse auf
  • Leicht, robust und zuverlässig
Der Durchflussmesser für Wasser besteht aus einem geschützten Wasser-Turboprop-Verdrängungssensor, gekoppelt mit einem ausziehbaren Sondengriff, der in einer digitalen Anzeige endet. Das Messgerät verfügt über eine echte Geschwindigkeitsmittelung für genaueste Durchflussmessungen. Magnetisches Material in der Propellerspitze passiert einenMore Product Information