Masterflex® Durchflussmesser und Regler für Wasser, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32907-43 32907-44 32908-45 32908-47 32907-45 32907-46 32908-41 32908-42 32908-43 32908-44 32908-46 32908-48 32908-49
MFLX32907-43EA 2850 CHF
MFLX32907-43 MFLX32907-44 MFLX32908-45 MFLX32908-47 MFLX32907-45 MFLX32907-46 MFLX32908-41 MFLX32908-42 MFLX32908-43 MFLX32908-44 MFLX32908-46 MFLX32908-48 MFLX32908-49
Masterflex® Durchflussmesser und Regler für Wasser, Avantor®
Strömungsschalter
Erzielen Sie eine genaue, ultraschnelle volumetrische Messung und Steuerung.
  • Die Technologie ermöglicht eine Installation ohne typische Anforderungen an die gerade Ein- und Auslassstrecke
  • Einheiten liefern Durchfluss- und Temperaturdaten
  • Alle Funktionen sind über eine integrierte Tastatur vom Benutzer programmierbar
Diese Messgeräte ermitteln den Durchfluss mittels Druckabfall über ein Laminar-Flow-Element (LFE). Da das Element für einen laminaren Durchfluss sorgt, sind für die Platzierung im Prozess keine geraden Rohrverläufe vor oder hinter demMore Product Information