Masterflex® Electro-Optic Grenzstandsensor, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32772-00 32772-02 32772-08 32772-04 32772-10 32772-12 32772-20 32772-22 32772-30 32772-32
MFLX32772-00EA 216 CHF
MFLX32772-00 MFLX32772-02 MFLX32772-08 MFLX32772-04 MFLX32772-10 MFLX32772-12 MFLX32772-20 MFLX32772-22 MFLX32772-30 MFLX32772-32
Masterflex® Electro-Optic Grenzstandsensor, Avantor®
Füllstandssensoren
Kein Verstopfen oder Verschleiß – keine beweglichen Teile.
  • Erkennen Sie Flüssigkeiten unabhängig von Leitfähigkeit, Farbe oder spezifischem Gewicht
  • Wirtschaftlich und kompakt – integrierte Halbleiterschaltelektronik
  • Installation in einer Einheit – wird einfach oben oder an der Seite Ihres Tanks angeschraubt
Diese zuverlässigen elektrooptischen Füllstandsensoren enthalten keine beweglichen Teile, die verstopfen oder verschleißen könnten. Sensoren bieten eine Wiederholgenauigkeit von ±1 mm und sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, um selbstMore Product Information