Aalborg Kabel und Adapter für Digitale Durchflussmesser
Lieferant: Avantor Fluid Handling
03277-00 03277-05 32650-22 32650-60 32650-84 32650-86 32662-50 32662-55 32662-60 32662-65 32662-70 33401-90 33401-91 32650-65
MFLX32755-90EA 252 CHF
MFLX32755-90 MFLX03277-00 MFLX03277-05 MFLX32650-22 MFLX32650-60 MFLX32650-84 MFLX32650-86 MFLX32662-50 MFLX32662-55 MFLX32662-60 MFLX32662-65 MFLX32662-70 MFLX33401-90 MFLX33401-91 MFLX32650-65
Aalborg Kabel und Adapter für Digitale Durchflussmesser
Kabel
Zeigt die momentanen, gesamten und akkumulierten Durchflussraten an.
  • Integrierter Durchflusslinearisator (10-Punkt-Linearisierung der Durchflusskurve)
  • Bis zu 47 verschiedene volumetrische und massendurchflusstechnische Einheiten
  • Große 13-mm-Ziffern (0,51 Zoll) für die Durchflussrate und 5,5 mm (0,21 Zoll) für die Gesamtzahl
  • Digitale RS-232-Schnittstelle (Multidrop-Fähigkeit von bis zu 64 Geräten erfordert RS-485)
  • Kompaktes Design für Gerätemontage, Schalttafelmontage, Wandmontage oder Feldmontage
  • Vom Benutzer programmierbarer, optisch isolierter
More Product Information