Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala und Ventil, Schalttafelmontage, 65 mm, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
32003-09 32004-09 32005-09 32013-01 32013-16 32013-18 32013-21 32013-24 32013-28 32013-29 32013-31 32013-35 32014-01 32014-07 32014-11 32014-15 32014-16 32014-21 32014-28 32014-29 32015-24 32015-33
MFLX32013-03EA 161 CHF
MFLX32013-03 MFLX32013-05 MFLX32013-07 MFLX32013-09 MFLX32013-11 MFLX32013-13 MFLX32013-15 MFLX32013-17 MFLX32013-19 MFLX32013-27 MFLX32013-33 MFLX32014-03 MFLX32014-05 MFLX32014-09 MFLX32014-13 MFLX32014-17 MFLX32014-24 MFLX32015-01 MFLX32015-03 MFLX32015-05 MFLX32015-07 MFLX32015-09 MFLX32015-11 MFLX32015-13 MFLX32015-15 MFLX32015-16 MFLX32015-17 MFLX32015-19 MFLX32015-21 MFLX32015-23 MFLX32015-29 MFLX32015-31 MFLX32015-35 MFLX32003-09 MFLX32004-09 MFLX32005-09 MFLX32013-01 MFLX32013-16 MFLX32013-18 MFLX32013-21 MFLX32013-24 MFLX32013-28 MFLX32013-29 MFLX32013-31 MFLX32013-35 MFLX32014-01 MFLX32014-07 MFLX32014-11 MFLX32014-15 MFLX32014-16 MFLX32014-21 MFLX32014-28 MFLX32014-29 MFLX32015-24 MFLX32015-33
Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser mit Direktableseskala und Ventil, Schalttafelmontage, 65 mm, Avantor®
Durchflussmesser
Keine Augenbelastung mehr – die Frontblende vergrößert die Skala um 16 Prozent und erleichtert so das Ablesen.
  • Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium - kein Umrechnen der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussmenge erforderlich
  • Die Waage nutzt sich nicht ab – aus geschmolzener Keramik für eine lange Lebensdauer
  • Sorgt für genaue Messwerte – vertikales tangentiales Ortungsgerät mit Haarliniengenauigkeit
  • Aluminiumfittings sind kostengünstig und für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen