Masterflex® Füllnadeln
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX30719-00EA 323 CHF
MFLX30719-00 MFLX30719-02 MFLX30719-04 MFLX30719-06
Masterflex® Füllnadeln
Fittings und Verbinder
Eine hochwertige technische Lösung für jede Anwendung im Fill-Finish-Workflow.
  • Material entspricht USP Klasse VI, FDA 21 CFR, ADCF
  • Doppelt verpackt im Reinraum der ISO-Klasse 7
  • Hochreine und kontaminationsfreie Materialien
  • Einsatzbereit; steigert die Produktivität
  • Geradlinigkeit <2 mm/M für gleichbleibende Gleichmäßigkeit
  • Öl- und klebstofffreie Konstruktion
  • Wiederholbare Leistung mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit
Füllgeschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit stehen im Mittelpunkt des Designprozesses. Masterflex® Einweg-Füllnadeln sind eineMore Product Information